Learn More
3M™ Protector facial de pico corto Peltor™
Click to view available options
:
Color: Transparente
Descripción
- Visor de policarbonato transparente
- Grosor: 1,2 mm
- Intervalo de temperatura: De -40 a 100 °C
- Los protectores faciales están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M™
- El visor cumple los requisitos de grado F de protectores de impactos de baja energía
- Marcado clase 3-1.2 8 9 1F