Learn More
3M™ Adaptador de casco de seguridad Peltor™, P3EV/2
Click to view available options
:
Modelo: P3EV/2
Descripción
- Adaptador P3EA para montar orejeras
- Un par
- Diez por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Incluye | Solo adaptador |
| Cantidad | Paquete de 2 |