Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ ProTac™ III
Descripción
- El protector auditivo ayuda a proteger contra el ruido dañino, al mismo tiempo que permite que se escuchen los sonidos ambientales
- Su función integrada, dependiente del nivel, permite que el usuario oiga sonidos ambiente como conversaciones, sonidos de máquina y señales de advertencia
- Conector estéreo de 3,5 mm para conectar a su teléfono móvil o radio bidireccional para escuchar la llamada directamente en su oído
- El apagado automático apaga los auriculares después de 4 horas sin utilizarse para ahorrar energía y una advertencia de batería baja le informa de cuándo debe cambiar las baterías
- Sistema de menú guiado por voz, por lo que no es necesario quitarse los auriculares
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Estilo de protección auditiva | Orejeras |
| Modelo | Auriculares de seguridad PELTOR™ ProTac III, Diadema |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 19 dB, 21 dB |
| Tipo de producto | Auriculares de protección auditiva para comunicaciones |