Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ III
Click to view available options
Modelo:
H540A-461-GB, Diadema
H540B-474-GB, Banda para el cuello
H540P3AF-413-SV, Montado en casco
H540P3B-413-SV, Montado en casco
H540P3E-413-SV, Montado en casco
H540P3G-413-SV, Montado en casco
H540P3H-413-SV, Montado en casco
H540P3K-413-SV, Montado en casco
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
Descripción
- Protección auditiva ideal frente al ruido procedente de entornos extremadamente ruidosos como aeropuertos, salas de motores marinos, centrales eléctricas y trabajos de impresión.
- La tecnología de doble carcasa ayuda a minimizar el efecto de resonancia.
- El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
- Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso.
- Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, rojo |
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la CE, EN 352-3: 2002 |
| Modelo | H540P3B-413-SV, Montado en casco |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 34 dB |
| Tipo de producto | Orejeras |
| Dieléctrico/a/s | No |