Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ III
Código de producto. 11739315
Change view
Click to view available options
Color:
Negro, rojo
Verde, negro
Modelo:
Banda para el cuello
Diadema
Montado en casco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Modelo unitSize
11739315 Negro, rojo Diadema cada uno
10185044 Negro, rojo Diadema cada uno
15229593 Negro, rojo Banda para el cuello cada uno
12990295 Verde, negro Montado en casco cada uno
4 options
Código de producto. 11739315
Marca: 3M™ 7000039622
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Desarrolladas para su uso en entornos de ruido extremadamente altos, especialmente aquellos dominados por sonidos de alta frecuencia. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III se basan en la tecnología con diseño de doble copa para ayudar a minimizar el efecto de resonancia, lo que da como resultado una excelente atenuación de alta frecuencia.
  • Diseño de copa moderno y elegante
  • Buena inteligibilidad de la voz
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas
  • Su exclusiva banda de diseño reducido ayuda a mantener una presión constante
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, rojo
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Para utilizar con (aplicación) Minería, entorno naval, aeropuertos y centrales eléctricas
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Protección auditiva Optime III
Modelo Diadema