Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ II
Código de producto. 15719697
Change view
Click to view available options
Modelo:
H520A-472-GB
H520F-409-GQ
H520F-460-GB
H520P3A-410-GQ
H520P3AF-410-GQ
H520P3B-410-GQ
H520P3E-410-GQ-01
H520P3E-467-GB
H520P3EA-410-GQ
H520P3F-410-GQ
H520P3G-410-GQ
H520P3H-410-GQ
H520P3H-467-GB
H520P3K-410-GQ
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15719697 H520A-472-GB paquete de 10
15710028 H520P3G-410-GQ paquete de 20
15719917 H520P3A-410-GQ paquete de 20
15729697 H520F-409-GQ paquete de 10
15729917 H520P3B-410-GQ paquete de 20
15739697 H520F-460-GB paquete de 10
15739857 H520P3H-467-GB paquete de 10
15739917 H520P3E-410-GQ-01 paquete de 20
15749697 H520P3E-467-GB paquete de 10
15749917 H520P3EA-410-GQ paquete de 20
15759917 H520P3F-410-GQ paquete de 20
15769917 H520P3H-410-GQ paquete de 20
15779917 H520P3K-410-GQ paquete de 20
15799727 H520P3AF-410-GQ paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15719697 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000038207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfectas para entornos con considerable ruido industrial o maquinaria de construcción, como aeropuertos y trabajo agrícola. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II se han desarrollado para entornos exigentes con riesgo por ruido.
  • Protección auditiva ideal frente al ruido procedente de entornos con un ruido industrial considerable o maquinaria de construcción, como aeropuertos y trabajos agrícolas.
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso.
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Hi-Viz
Certificaciones/conformidad Aprobado por la CE, EN 352-3: 2002
Modelo H520A-472-GB
Reducción del ruido nominal (RRN) 31 dB
Tipo de producto Orejeras
Dieléctrico/a/s No