Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ II
Código de producto. p-8006602
Change view
Click to view available options
Modelo:
Auriculares pasivos
Diadema
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10613962 Diadema cada uno
11729315 Auriculares pasivos cada uno
2 options
Código de producto. 10613962
Marca: 3M™ 7100003545
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Desarrolladas para entornos exigentes y ruidosos, y especialmente adecuadas para niveles de ruido dominados por frecuencias de bajas a medias. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II proporcionan una protección auditiva ideal en entornos con ruido sustancial de industria o maquinaria de construcción, como aeropuertos y trabajos agrícolas.
  • Versión con diadema con aislamiento eléctrico (dieléctrico) disponible
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Anillos de sellado rellenos con una combinación única de líquido y espuma.
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Para utilizar con (aplicación) Opción adecuada para entornos con considerable ruido industrial o maquinaria de construcción, como aeropuertos y trabajo agrícola
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Orejeras Optime II
Dieléctrico/a/s Sí
Material Acero inoxidable
Modelo Diadema