Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ I
Código de producto. 15759907
Change view
Click to view available options
Modelo:
H510A-470-GB, Sobre la cabeza
H510B-403-GU, Banda para el cuello
H510F-404-GU, Sobre la cabeza
H510F-459-GB, Sobre la cabeza
H510P3A-405-GU, Montado en casco
H510P3AF-405-GU, Montado en casco
H510P3B-405-GU, Montado en casco
H510P3E-405-GU, Montado en casco
H510P3E-469-GB, Montado en casco
H510P3EA-405-GU, Montado en casco
H510P3G-405-GU, Montado en casco
H510P3H-405-GU, Montado en casco
H510P3K-405-GU, Montado en casco
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
Código de producto. Modelo unitSize
15759907 H510P3K-405-GU, Montado en casco paquete de 20
15709697 H510P3E-469-GB, Montado en casco paquete de 10
15709907 H510P3A-405-GU, Montado en casco paquete de 20
15719707 H510P3E-405-GU, Montado en casco paquete de 20
15719857 H510A-470-GB, Sobre la cabeza cada uno
15719907 H510P3B-405-GU, Montado en casco paquete de 20
17281806 H510B-403-GU, Banda para el cuello paquete de 10
15729857 H510F-459-GB, Sobre la cabeza paquete de 10
15729907 H510P3EA-405-GU, Montado en casco paquete de 20
15739907 H510P3G-405-GU, Montado en casco paquete de 20
15749907 H510P3H-405-GU, Montado en casco paquete de 20
15769907 H510P3A-405-GU, Montado en casco paquete de 20
15789727 H510P3AF-405-GU, Montado en casco paquete de 6
15799687 H510F-404-GU, Sobre la cabeza paquete de 10
14 options
Código de producto. 15759907
Marca: 3M™ 7000107752
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una protección ideal contra ruidos que surgen de una amplia gama de aplicaciones en el lugar de trabajo y actividades de ocio. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I ofrecen una protección versátil para tareas de corta y larga duración.
  • Su diseño reducido minimiza las molestias
  • El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
  • Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
  • Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Certificaciones/conformidad Aprobado por la CE, EN 352-3: 2002
Modelo H510P3K-405-GU, Montado en casco
Reducción del ruido nominal (RRN) 26 dB
Tipo de producto Orejeras