Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ I
Descripción
- Su diseño reducido minimiza las molestias
- El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
- Las almohadillas e insertos se quitan y ponen con gran facilidad, lo que ayuda a mantenerlas limpias e higiénicas.
- Las almohadillas son suaves y anchas, lo cual reduce la presión alrededor de las orejas y mejora la comodidad y el uso
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en talleres y trabajos en exteriores |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 27 dB |
| Plug Shape | Rounded |
| Tipo de producto | Protección auditiva Optime 1 |