Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ LiteCom™ Plus
Código de producto. p-7160319
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Modelo:
Banda para el cuello
Casco integrado
Código de producto. 15779997
Marca: 3M™ 7000108543
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los auriculares 3M™ PELTOR™ LiteCom™ Plus se basan en un diseño básico robusto con una serie de características añadidas.
  • Los auriculares con radio de comunicación integrada permiten una conversación bidireccional a una distancia de hasta 3000 m
  • La función dependiente de nivel permite al usuario oír el ruido de alrededor y conversar con los compañeros de trabajo.
  • Es fácil conectar un teléfono móvil o una radio de comunicación externa, independientemente de la frecuencia.
  • El software del micrófono está programado para captar solo la voz y filtra eficazmente todos los demás sonidos.
  • Hay 121 subcanales que permiten que varios usuarios se comuniquen individualmente utilizando el mismo canal
  • Comunicación en 8 canales en la banda de 446MHz PMR
  • Alcance de hasta 1 km
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Auriculares de comunicación
Nivel de ruido 33 dB
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE