Learn More
3M™ Auriculares PELTOR™ LiteCom
Los auriculares 3M™ PELTOR™ LiteCom son unos protectores auditivos con radio de comunicación bidireccional preprogramada y un micrófono con reducción de ruido integrados. Están diseñados para entornos exigentes que le ayudarán a comunicarse de forma eficaz en entornos con peligros de ruido.
Marca:  3M™ 7000108541
615.03 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15759997
  • 955.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Descripción
  • Protector auditivo con radio de comunicación bidireccional analógica incorporada
  • 8 canales en la banda 446 MHz PMR
  • 38 subcanales
  • El micrófono resistente al agua con reducción de ruido ofrece transmisión por voz (VOX) para el uso de manos libres
  • Sistema de menú guiado por voz
  • Función de apagado automático
  • Indicación del estado de la batería
  • Radio de comunicación en el rango de frecuencias de 446 MHz PMR
  • Se utiliza para ayudarle a comunicarse eficazmente en entornos con mucho ruido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Auriculares de comunicación
Casco integrado
33 dB
Con aprobación CE
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
3M™ Auriculares PELTOR™ LiteCom > Modelo: Casco integrado