Learn More
3M™ PELTOR™ Orejeras, Verde
Código de producto. p-7214254
Change view
Click to view available options
Modelo:
X1A, Sobre la cabeza
X1P3E, Casco
CSA Z94.2:
Clase A
Clase B
Dieléctrico/a/s:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo CSA Z94.2 Dieléctrico/a/s unitSize
13479918 X1A, Sobre la cabeza Clase A Sí 1 PCS
13489928 X1P3E, Casco Clase B No 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13479918 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000103987
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las orejeras 3M™ PELTOR™ X1 son nuestros protectores auditivos ligeros con cómodas y suaves almohadillas para los oídos.
  • Reduce los niveles de ruido hasta 27 dB
  • La banda ancha plana de la cabeza está eléctricamente aislada, lo que hace que los orejeras sean eléctricamente resistentes o 'dieléctricas'
  • La codificación por colores facilita la identificación del nivel de protección que se lleva
  • Las copas compactas ofrecen una compatibilidad mejorada con otros equipos de seguridad
  • Las almohadillas suaves anchas ayudan a los trabajadores a mantenerse cómodos
  • El diseño de doble banda proporciona dispersión de calor y el diseño interno de acero inoxidable ofrece una presión uniforme y un ajuste cómodo durante un periodo de 8 horas
  • Diseñados para optimizar la distribución y el equilibrio del peso para ofrecer una comodidad excepcional
  • Las copas de plástico ABS son rígidas, de alta resistencia y resistentes a impactos
  • El revestimiento exterior suave de poliuretano termoplástico (TPU) de la copa protege de la abrasión y los golpes
Compliance
Las orejeras 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, verde
ANSI S3.1974 Sí
Material del cojín Espuma
CSA Z94.2 Clase A
Color del cojín Negro
Material de la banda de sujeción Alambre
Para utilizar con (aplicación) Acabado de compuestos, Acabado final, Esmerilado, Operaciones de máquinas, Preparación de pintura, Pintura, Soldadura
Modelo X1A, Sobre la cabeza
Pares por paquete 1 unidad
Reducción del ruido nominal (RRN) 22 dB
Tipo de producto Serie X1
Headband Color Negro
Dieléctrico/a/s Sí
Material ABS/TPU, espuma de PU y PVC