Learn More
3M™ Orejeras PELTOR™ 28 dB
Código de producto. 15709917
Change view
Click to view available options
Modelo:
H31P3A 300
H31P3B 300
H31P3BB 300
H31P3E 300
H31P3E 300-GB
H31P3E 300-GU
H31P3K 300-GU
H31P3K-300
H31P3K-300-GU
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Modelo unitSize
15709917 H31P3K 300-GU paquete de 20
15739947 H31P3A 300 paquete de 20
15749947 H31P3B 300 paquete de 20
15759947 H31P3BB 300 paquete de 20
15769947 H31P3K-300 paquete de 20
15779907 H31P3E 300 paquete de 20
15779947 H31P3K-300-GU paquete de 20
15789907 H31P3E 300-GB paquete de 20
15799907 H31P3E 300-GU paquete de 20
9 options
Código de producto. 15709917
Marca: 3M™ 7000107757
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las orejeras 3M™ PELTOR™ son unos protectores auditivos ultraligeros y delgados perfectos para su uso en silvicultura, aserraderos e industria.
  • Protector auditivo delgado perfecto para su uso en silvicultura, aserraderos e industria.
  • La copa de la orejera tiene un receso en la parte superior lo que hace que se ajuste de forma más cómoda con los cascos de seguridad.
  • Los anillos de sellado amplios y cómodos están rellenos con una combinación única de líquido y espuma, lo que proporciona un sellado óptimo y una comodidad ideal incluso durante largos períodos de uso.
  • Los puntos de pivote del auricular se inclinan para una comodidad y eficiencia óptimas.
  • Variedad de accesorios para el montaje del casco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Silvicultura, aserraderos, industria
Modelo H31P3K 300-GU
Reducción del ruido nominal (RRN) 28 dB
Tipo de producto Orejeras montadas en casco
Dieléctrico/a/s Sí