Learn More
Invitrogen™ Pellino 3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15526382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15526382 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15526382
Marca: Invitrogen™ PA544181
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: VLEGNPEVGS PRTSDLQHRG NKGSCVLSSP GEDAQPGEEP IKYGELIVLG Sequence homology: Cow: 92%; Guinea Pig: 93%; Horse: 85%; Human: 100%; Mouse: 92%; Pig: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 93%.
Pellino 1 is the mammalian homologue of Pellino, a Drosophila Pelle-interacting protein. Pelle is a serine-threonine kinase through which Toll signaling can occur. Pellino 1 can activate c-Jun, Elk-1 and NF-kB, whereas Pellino 3 can only activate c-Jun and Elk-1(2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pellino 3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica PELI3
N.º de referencia del gen Q8N2H9
Alias de gen 6030441F14Rik; A930011L17; BC028931; E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 3; E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 3 pseudogene; MGC35521; PELI3; pellino 3; pellino E3 ubiquitin protein ligase family member 3; pellino homolog 3; pellino-3; protein pellino homolog 3; RGD1305989; RING-type E3 ubiquitin transferase pellino homolog 3
Símbolos de los genes PELI3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PELI3 (aa 2-51).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 246330
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG