missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: NRKEVVEEKQ PWAYLSCGHV HGYHN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
E3 ubiquitin ligase catalyzing the covalent attachment of ubiquitin moieties onto substrate proteins. Involved in the TLR and IL-1 signaling pathways via interaction with the complex containing IRAK kinases and TRAF6. Mediates IL1B-induced IRAK1 'Lys-63'-linked polyubiquitination and possibly 'Lys-48'-linked ubiquitination. May be important for LPS- and IL1B-induced MAP3K7-dependent, but not MAP3K3-dependent, NF-kappa-B activation. Can activate the MAP (mitogen activated protein) kinase pathway leading to activation of ELK1. [UniProt].
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Pellino 2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.05 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Peli2 |
| N.º de referencia del gen | Q9HAT8 |
| Alias de gen | AW047589; BB129927; E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 2; Peli2; pellino 2; pellino E3 ubiquitin protein ligase family member 2; pellino homolog 2; pellino-2; protein pellino homolog 2; RGD1565884; RING-type E3 ubiquitin transferase pellino homolog 2 |
| Símbolos de los genes | Peli2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
