missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Pelgifatamab Recombinant Monoclonal Antibody

Recombinant Monoclonal Antibody
500.00€ - 1262.00€
Especificaciones
| Antígeno | Pelgifatamab |
|---|---|
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30282560
![]() |
Invitrogen™
MA559437 |
100 μg |
500.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30282633
|
Invitrogen™
MA559438 |
1 mg |
1262.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Pelgifatamab is a monoclonal antibody that targets and binds to specific antigens on cancer cells, leading to their destruction by the immune system.Especificaciones
| Pelgifatamab | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| IgG1 | |
| Human | |
| BAY-2315497; PSMA targeted thorium-227 conjugate; PSMA TTC | |
| Antibody |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| RUO | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Primary | |
| Protein A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto