Learn More
Hanna Instruments™ Electrodos de pH combinados con estructura de PEI relleno de gel
Código de producto. 10527912
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10527912 120 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10527912
Marca: Hanna Instruments™ HI1230B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye una estructura de PEI, un electrodo de pH de unión doble con un conector BNC que tiene un diseño que es ideal para aplicaciones de campo y de uso general.
  • Estructura de PEI, electrodo de pH con unión doble con un conector BNC. 
  • El electrodo presenta una unión cerámica simple en la celda de referencia exterior 
  • La porción esférica de detección de pH está hecha con vidrio de uso general y está protegida por una extensión de la estructura de PEI duradero
  • El diseño es ideal para las aplicaciones de campo, así como para uso general
  • Utiliza vidrio de uso general (GP), bombilla esférica, cuerpo de polieterimida (PEI), fritado cerámico sencillo y unión doble
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 120 mm
Intervalo de pH De 0 a 13
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C