missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PEF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1340)
Descripción
PEF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2. PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2 (PDCD6) (Kitaura et al., 2001 ).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PEF1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 24GB1340 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | PEF1 |
| N.º de referencia del gen | Q641Z8, Q8BFY6, Q9UBV8 |
| Alias de gen | 2600002E23Rik; ABP32; PEF protein with a long N-terminal hydrophobic domain; Pef1; PEF1A; Peflin; peflin; LOW QUALITY PROTEIN: peflin; penta-EF hand domain containing 1; penta-EF hand domain-containing protein 1; penta-EF-hand domain containing 1; UNQ1845/PRO3573; zgc:100787 |
| Símbolos de los genes | PEF1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?