Learn More
PEF1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7087755 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16886343 20 μL 20 microlitros
16876343 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16886343
Marca: Proteintech 101511AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2. PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2 (PDCD6) (Kitaura et al., 2001 ).
Especificaciones
Antígeno PEF1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PEF1
N.º de referencia del gen Q9UBV8
Alias de gen ABP32, PEF1, PEF1A, PEFLIN
Símbolos de los genes PEF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PEF1 Fusion Protein Ag0198
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 553115
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG