Learn More
Thermo Scientific™ Tubos capilares PEEKsil™
Código de producto. 11553920 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
0,05 mm (0,002 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm
0,05 mm (0,002 in) de diámetro interior; longitud de 20 cm
0,05 mm (0,002 in) de diámetro interior; longitud de 50 cm
0,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm
0,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 20 cm
0,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 50 cm
0,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm
0,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 20 cm
0,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 50 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Descripción unitSize
11553920 0,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 50 cm paquete de 2
11503920 0,05 mm (0,002 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm paquete de 5
10733697 0,05 mm (0,002 in) de diámetro interior; longitud de 20 cm paquete de 5
11523920 0,05 mm (0,002 in) de diámetro interior; longitud de 50 cm paquete de 2
10699485 0,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm paquete de 5
10535475 0,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 20 cm paquete de 5
11533920 0,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 50 cm paquete de 2
10690426 0,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm paquete de 5
10016654 0,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 20 cm paquete de 5
9 options
Código de producto. 11553920
Marca: Thermo Scientific™ 60182508
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga una excelente compatibilidad química y una contaminación cruzada muy baja utilizando los tubos capilares altamente inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™.
Obtenga una excelente compatibilidad química y una contaminación cruzada muy baja para mejorar el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) utilizando los tubos capilares altamente inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™. Fabricados con tubos de sílice fundida con orificio de precisión revestidos con un D.E. de 1,59 mm (1/16 in.). La cubierta de PEEK es capaz de resistir altas presiones. Los tubos PEEKsil son perfectos para HPLC capilar y espectrometría de masas de LC (MS). La superficie interior lisa asegura excelentes características de flujo y una contaminación cruzada muy baja. Es compatible con la mayoría de los disolventes orgánicos y se puede utilizar en la mayoría de los sistemas de cromatografía estándar.
Uso recomendado
  • Los tubos son rígidos; no recomendados para usos que requieran torsión de los tubos
  • Utilice solo las longitudes precortadas; cortar los tubos después de su recepción puede dañarlos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con HPLC, LC-MS
Tipo Tubos capilares
Descripción 0,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 50 cm
Para utilizar con (aplicación) HPLC, LC-MS
Diámetro interior (imperial) 0,007 in
Diámetro exterior (imperial) 6,35 mm (1/16 in), 1,588 mm
Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
Longitud global (imperial) 0,99 m (1 ft 8 in)
Longitud global (métrico) 50 cm
Material PEEK, sílice