Descripción
Obtenga una excelente compatibilidad química y una contaminación cruzada muy baja para mejorar el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) utilizando los tubos capilares altamente inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™. Fabricados con tubos de sílice fundida con orificio de precisión revestidos con un D.E. de 1,59 mm (1/16 in.). La cubierta de PEEK es capaz de resistir altas presiones. Los tubos PEEKsil son perfectos para HPLC capilar y espectrometría de masas de LC (MS). La superficie interior lisa asegura excelentes características de flujo y una contaminación cruzada muy baja. Es compatible con la mayoría de los disolventes orgánicos y se puede utilizar en la mayoría de los sistemas de cromatografía estándar.
- Los tubos son rígidos; no recomendados para usos que requieran torsión de los tubos
- Utilice solo las longitudes precortadas; cortar los tubos después de su recepción puede dañarlos.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | HPLC, LC-MS |
| Tipo | Tubos capilares |
| Descripción | 0,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC, LC-MS |
| Diámetro interior (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,35 mm (1/16 in), 1,588 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,102 mm |
| Longitud global (imperial) | 0,0762 mm (3,937 in) |
| Longitud global (métrico) | 10 cm |
| Material | PEEK, sílice |