missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubo de PEEK, 360 μm D.I., 15,24 m (50 pies)
Descripción
- Excelente resistencia química e inerte a los disolventes más utilizados. A los únicos productos químicos a los que no es resistente es a los reactivos muy cáusticos, lso ácidos fuertes y las bases
- Bioinerte y biocompatible
- Codificado por colores según los estándares del sector para identificar fácilmente el diámetro interior que presentan
- Colorantes sin lixiviación
- Paredes interiores lisas y siámetros interiores precisos
- Es compatible con conectores de polímero o acero inoxidable
- Se puede le puede dar la forma que el usuario necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Intervalo de pH | De 2 a 14 |
| Diámetro interior (imperial) | 50 μm (0,002 pulgadas) |
| Diámetro exterior (imperial) | 360 μm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Material | PEEK |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C |
Solo para uso en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?