Learn More
IDEX Health & Science, LLC PEEK Tubing
Descripción
PEEK Tubing is biocompatible and optimized for use in high-pressure applications. Its distinct materials make it inert to most solvents and give it a smooth internal surface that improves the resolution of sample bands. Tubing is available in a variety of colors and sizes.
- Tubos de PEEK
- Longitud: 5 ft
- Biocompatibles
- Optimizado para su uso en aplicaciones de alta presión.
- Inerte a la mayoría de los disolventes
- Superficie interna lisa que mejora la resolución de las bandas de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos para cromatografía |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Color | Rojo |
| Diámetro interior (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro exterior (imperial) | (1 x 32 pulg.), 0,794 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,127 mm |
| Longitud global (imperial) | 5 ft |
| Longitud global (métrico) | 1,524 m |
| Material | PEEK |