Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubo de PEEK, 0,08 cm (1/32 pulg) de D.E.; 15,24 m (50 pies)
Código de producto. 16642552
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,0025 in
0,004 in
0,005 in
0,007 in
0,010 in
0,015 in
0,020 in
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Natural
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16642552
Marca: Trajan Scientific and Medical 130100250050F
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado específicamente para usar en automatización y en los métodos modernos de LC y LCMS. Una alternativa flexible a los tubos de acero inoxidable en aplicaciones de alta presión, que garantiza la reproducibilidad del caudal de cromatografía y de los resultados gracias a que presenta una superficie interna lisa y un diámetro interior consistente con una tolerancia muy ajustada
  • Excelente resistencia química e inerte a los disolventes más utilizados. A los únicos productos químicos a los que no es resistente es a los reactivos muy cáusticos, lso ácidos fuertes y las bases
  • Bioinerte y biocompatible
  • Codificado por colores según los estándares del sector para identificar fácilmente el diámetro interior que presentan
  • Colorantes sin lixiviación
  • Paredes interiores lisas y siámetros interiores precisos
  • Es compatible con conectores de polímero o acero inoxidable
  • Se puede le puede dar la forma que el usuario necesite
Especificaciones
Color Natural
Diámetro interior (imperial) 0,0025 in
Diámetro exterior (imperial) 1/32 pulg
Longitud global (imperial) 50 pies
Material PEEK
Presión máxima 5000 psi (345 bar)
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 100 °C
Solo para uso en investigación