Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubo de PEEK, 0,08 cm (1/32 pulg) de D.E.; 1,52 m (5 pies)
Descripción
- Excelente resistencia química e inerte a los disolventes más utilizados. A los únicos productos químicos a los que no es resistente es a los reactivos muy cáusticos, lso ácidos fuertes y las bases
- Bioinerte y biocompatible
- Codificado por colores según los estándares del sector para identificar fácilmente el diámetro interior que presentan
- Colorantes sin lixiviación
- Paredes interiores lisas y siámetros interiores precisos
- Es compatible con conectores de polímero o acero inoxidable
- Se puede le puede dar la forma que el usuario necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Diámetro interior (imperial) | 0,0025 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/32 pulg |
| Longitud global (imperial) | 5 pies |
| Material | PEEK |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C |
Solo para uso en investigación