Learn More
Thermo Scientific™ Manguitos de PEEK para tubos capilares de sílice fundida para HPLC
Código de producto. 10656824 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
0,008 in de diámetro interior; amarillo
0,010 in de diámetro interno; azul
0,012 in de diámetro interior; natural
0,015 in de diámetro interior; naranja
0,021 in de diámetro interior; natural
0,030 pulg. de D.I.; natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
10656824 0,010 in de diámetro interno; azul cada uno
10372035 0,008 in de diámetro interior; amarillo cada uno
10220585 0,012 in de diámetro interior; natural cada uno
10771654 0,015 in de diámetro interior; naranja cada uno
10611416 0,021 in de diámetro interior; natural cada uno
10147574 0,030 pulg. de D.I.; natural cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10656824 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F228
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice conexiones de tubos capilares con los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ para tubos capilares de sílice fundida.
Utilice los manguitos Thermo Scientific™ de PEEK para tubos capilares de sílice fundida para conectar los tubos capilares a puertos diseñados para recibir tubos de 1/16 in de diámetro externo. Flexibles y químicamente inertes, son capaces de resistir altas presiones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Tubos capilares de sílice fundida
Tipo Manguito de tubo capilar
Descripción 0,010 in de diámetro interno; azul
Diámetro interior (imperial) 0,010 in
Diámetro interior (métrico) 0.25 mm
Material PEEK
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.