Learn More
Thermo Scientific™ Manguitos de PEEK para tubos capilares de sílice fundida para HPLC
Código de producto. 10147574 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
0,008 in de diámetro interior; amarillo
0,010 in de diámetro interno; azul
0,012 in de diámetro interior; natural
0,015 in de diámetro interior; naranja
0,021 in de diámetro interior; natural
0,030 pulg. de D.I.; natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
10147574 0,030 pulg. de D.I.; natural cada uno
10372035 0,008 in de diámetro interior; amarillo cada uno
10656824 0,010 in de diámetro interno; azul cada uno
10220585 0,012 in de diámetro interior; natural cada uno
10771654 0,015 in de diámetro interior; naranja cada uno
10611416 0,021 in de diámetro interior; natural cada uno
6 options
Código de producto. 10147574
Marca: Thermo Scientific™ F232
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice conexiones de tubos capilares con los manguitos de PEEK Thermo Scientific™ para tubos capilares de sílice fundida.
Utilice los manguitos Thermo Scientific™ de PEEK para tubos capilares de sílice fundida para conectar los tubos capilares a puertos diseñados para recibir tubos de 1/16 in de diámetro externo. Flexibles y químicamente inertes, son capaces de resistir altas presiones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Tubos capilares de sílice fundida
Tipo Manguito de tubo capilar
Descripción 0,030 pulg. de D.I.; natural
Diámetro interior (imperial) 0,030 in
Diámetro interior (métrico) 0.762 mm
Material PEEK
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.