Learn More
Hamilton™ Agujas RN de cilindro grande de PEEK
Descripción
- Agujas de plástico
- Fabricado con tubos de HPLC de PEEK que son química y físicamente robustos
- Se venden en paquetes de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Esterilizable en gas |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Requisitos de aguja no metálica |
| Tipo de producto | Aguja PEEK |
| Cantidad | 4/paq. |
| Estilo de punta de aguja | 3 |
| Para utilizar con (equipo) | Conos RN grandes |