Description
- Manufactured from inert polymers.
- 1/4-28 flat-bottom ports.
- Max pressure of 1000 psi (69 bar).
- 0.020 in. thru-hole diameter.
- PEEK body.
- Use Tee connectors in a variety of low-pressure situations throughout your fluidic system.
- Handy mounting holes make it a snap to mount connectors.
- Tee connector assemblies come complete with nuts and ferrules.
Specifications
Specifications
| Tipo | En T |
| Diámetro interior (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0.5 mm |
| Temperatura máx. (imperial) | 302°F |
| Temperatura máx. (métrico) | 150 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 kit |
| Incluye | uniones de baja presión, piezas en T y conectores cruzados |
| Descripción | Kit de conectores para cromatografía |
| Material | PEEK |
| Presión | De 500 a 1000 psi |