Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Tubos para cromatografía
- Thermo Scientific™ Tubos capilares de PEEK
Thermo Scientific™ Tubos capilares de PEEK
Código de producto. 10573225 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud global (métrico) | Diámetro interior (imperial) | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10573225 | 5 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10259914 | 10 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10280195 | 100 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10302185 | 20 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10794267 | 30 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10006604 | 5 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10678515 | 50 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10552265 | 10 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10609993 | 20 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10069382 | 30 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10766524 | 50 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10498084 | 100 cm | 0,007 in | Amarillo | cada uno |
| 10381485 | 20 cm | 0,007 in | Amarillo | cada uno |
| 10594665 | 30 cm | 0,007 in | Amarillo | cada uno |
| 10439244 | 50 cm | 0,007 in | Amarillo | cada uno |
| 10249414 | 10 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10504255 | 100 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10574855 | 30 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10752917 | 5 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10076304 | 50 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10581305 | 100 cm | 0,020 in | Naranja | cada uno |
| 10161033 | 20 cm | 0,020 in | Naranja | cada uno |
| 10464793 | 30 cm | 0,020 in | Naranja | cada uno |
| 10180553 | 50 cm | 0,020 in | Naranja | cada uno |
Código de producto. 10573225
Marca: Thermo Scientific™ 370055
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Utilice los bucles de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ para los inyectores de muestras para HPLC Rheodyne. Están disponibles en acero inoxidable o PEEK biocompatible.
- Amplia compatibilidad química
- Biocompatible
- Se pueden cortar a la longitud deseada.
- Adecuados para muchas aplicaciones de HPLC
- Resistentes a la mayoría de los disolventes orgánicos. Sin embargo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el diclorometano, el THF y el DMSO no se recomiendan.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Inyectores de muestras Rheodyne HPLC |
| Tipo | Tubos capilares |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Diámetro interior (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0.127 mm |
| Longitud global (imperial) | 1.969 in. |
| Longitud global (métrico) | 5 cm |
| Material | PEEK |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.