Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto para precolumna analítica de PEEK
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/pack |
| Tamaño de partículas | 12-20 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Tipo | Cartuchos de repuesto de columna |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | RCX-30 |
| Material | PEEK |
| Material de embalaje | PSDVB/trimetilamonio |
| Formato de columna | Cartucho de repuesto de precolumnas |