Learn More
Gilac™ Pedal Container with Door and Lid, 90 L
Código de producto. p-200009603
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17928921 Blanco cada uno
17988741 Azul cada uno
17978741 Verde cada uno
17938921 Rojo cada uno
17998831 Amarillo cada uno
5 options
Código de producto. 17928921
Marca: Gilac™ G614821
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
90 L Pedal Container with Door and Lid allows easy bag removal thanks to side opening and is easy to move around.
  • Polaris pedal container.
  • Equipped with two antimark wheels (diameter 120 mm).
  • Easy to move around.
  • Easy bag removal thanks to side opening.
  • Hands-free operation for sanitary disposal.
  • Easy to clean.
  • Colored lids for selective waste sorting.
Specifications
Capacidad (métrico) 90 L
Capacidad (imperial) 23.8 gal.
Color Blanco
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Polypropylene
Tipo de producto Pedal Container with Lid