missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Contiene dos tipos de pectinasa, como endopoligalacturonasa y endopectina liasa con alta actividad.
- Se incluye un factor que estimula la maceración tisular por medio de ambas pectinasas.
- Una unidad se define como un aumento en A235 de 1,0 en la mezcla de reacción por minuto
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >1000 unidades por gramo (pectina liasa) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 y 8 °C |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de protoplastos biológicamente activos |
| Cantidad | 10 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?