missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Pectate lyase 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17990463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17990463 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17990463

Marca: Invitrogen™ PA5144267

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Pectate lyase 1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

Has pectate lyase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pectate lyase 1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Alias de gen allergen Cup a 1; EC 4.2.2.2; Major pollen allergen Cup a 1; Pectate lyase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Hesperocyparis arizonica Pectate lyase 1 protein (22-367AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Plant
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.