Learn More
PEBP1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2D4D11, Proteintech
Código de producto. p-7213325 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16858315 20 μL 20 microlitros
16848315 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16858315
Marca: Proteintech 664381IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
PBP binds ATP, opioids and phosphatidylethanolamine, exhibiting a lower affinity for phosphatidylinositol and phosphatidylcholine. This serine protease inhibitor inhibits thrombin, neuropsin and chymotrypsin but not trypsin, tissue type plasminogen activator and elastase. PBP contains hippocampal cholinergic neurostimulating peptide (HCNP), which may be involved in the function of the presynaptic cholinergic neurons of the central nervous system. HCNP increases the production of choline acetyltransferase but not acetylcholinesterase.
Especificaciones
Antígeno PEBP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2D4D11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PEBP1
N.º de referencia del gen P30086, P31044, P70296
Alias de gen HCNP, HCNPpp, Neuropolypeptide h3, PBP, PEBP, PEBP 1, PEBP1, Prostatic binding protein, Raf kinase inhibitor protein, RKIP
Símbolos de los genes PEBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PEBP1 Fusion Protein Ag0864
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23980, 29542, 5037
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1