Learn More
Heathrow Scientific Pipeta Pearl™ de Volumen Ajustable
Código de producto. 16390686 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 2 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 a 1000 μl
De 10 to 100 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
De 500 to 5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16390686 De 0,1 to 2 μl cada uno
16300696 De 0,5 to 10 μl cada uno
16310696 De 2 to 20 μl cada uno
16320696 De 5 to 50 μl cada uno
16330696 De 10 to 100 μl cada uno
16340696 De 20 to 200 μl cada uno
16350696 De 30 a 300 μl cada uno
16360696 De 10 a 1000 μl cada uno
16370696 De 500 to 5000 μl cada uno
16380696 De 1000 to 10.000 μl cada uno
10 options
Código de producto. 16390686
Marca: Heathrow Scientific HS120097
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño elegante y ergonómico y la presión reducida del émbolo ayudan a reducir la posibilidad de lesiones por estrés repetitivo (RSI), ya que la pipeta requiere 2/3 de la presión de funcionamiento que la mayoría de las pipetas estándar.
El diseño elegante y ergonómico, y la reducción de la presión del émbolo ayudan a disminuir la posibilidad de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI), ya que la pipeta requiere 2/3 de la presión que se ejerce en mayoría de las pipetas estándar. La pipeta Pearl™ se prueba de acuerdo con varias normas y se suministra con certificado de calibración. Fabricadas de conformidad con las normas ISO 08655 y las GLP (buenas prácticas de laboratorio).
  • Con piezas internas de metal para una mayor precisión y estabilidad de calibración, y una larga vida útil
  • Ajuste de volumen sencillo con lengüeta de bloqueo para evitar modificaciones accidentales
  • Expulsor de punta independiente
  • Indicador digital del volumen grande
  • Con etiqueta de intervalos de volumen
  • Tanto la parte superior como la lateral tienen componentes codificados por colores para una rápida confirmación visual
  • Certificado CE
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
ClipTip Blanco
Descripción Pipetas de volumen ajustable Pearl™
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Velocidad de dispensación Baja fuerza
Desechables No
Tipo de agarre Ergonomic
Material ABS
Modelo HS120097
Número de canales 1
Línea de productos Pearl
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de volumen ajustable
Volumen (métrico) De 0,1 to 2 μl
Pantalla 3 posiciones, dígitos
Estilo de dedo Hook
Tipo de empaquetado 1 caja
Longitud (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 7 cm
Anchura (imperial) 1,00 in
Anchura (métrico) 2,54 cm
Altura (imperial) 10,25 in
Altura (métrico) 26,04 cm