Descripción
El diseño elegante y ergonómico, y la reducción de la presión del émbolo ayudan a disminuir la posibilidad de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI), ya que la pipeta requiere 2/3 de la presión que se ejerce en mayoría de las pipetas estándar. La pipeta Pearl™ se prueba de acuerdo con varias normas y se suministra con certificado de calibración. Fabricadas de conformidad con las normas ISO 08655 y las GLP (buenas prácticas de laboratorio).
- Con piezas internas de metal para una mayor precisión y estabilidad de calibración, y una larga vida útil
- Ajuste de volumen sencillo con lengüeta de bloqueo para evitar modificaciones accidentales
- Expulsor de punta independiente
- Indicador digital del volumen grande
- Con etiqueta de intervalos de volumen
- Tanto la parte superior como la lateral tienen componentes codificados por colores para una rápida confirmación visual
- Certificado CE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| ClipTip | Blanco |
| Descripción | Pipetas de volumen ajustable Pearl™ |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Velocidad de dispensación | Baja fuerza |
| Desechables | No |
| Tipo de agarre | Ergonomic |
| Material | ABS |
| Modelo | HS120102 |
| Mostrar más |