Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces en forma de pera con junta cónica esmerilada
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 mL
50 mL
50 ml
100 mL
100 ml
250 mL
Junta de toma:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Conforme a DIN 12383
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Junta de toma | 14/23 NS |
| Diámetro exterior (métrico) | 42 mm |