Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de evaporación en forma de pera con junta cónica esmerilada
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
50 mL
3000 mL
Acabado del cuello:
14/23
29/32
39/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Globos para evaporadores
• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| Tipo | Matraz de evaporación |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporadores rotatorios |
| Acabado del cuello | 14/23 |
| Forma | Pera |
| Volumen (métrico) | 25 mL |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |