Learn More
Fisherbrand™ PE Tank with Level Sensor
Holds 30 or 60L. Fisher Scientific™ PE Tank with Level Sensor is equipped with a CO2 scavenger to capture and remove carbon dioxide.
984.00€ - 1780.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Accu500 |
---|---|
Tipo | Tank, PE |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de aguas |
Material | Polietileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15479679
|
Fisherbrand™
RATANK030 |
30 L |
984.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15489679
|
Fisherbrand™
RATANK060 |
60 L |
1780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Level sensor indicates amount of liquid in tank
- Tank vent filter includes CO2 scavenger to protect purified water from atmospheric degradation.
- Available in 30L or 60L
Especificaciones
Accu500 | |
Tank, PE | |
Purificación de aguas | |
Polietileno |