Learn More
Fisherbrand™ Depósito de PE con sensor de nivel
Código de producto. 15489679 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
60 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15489679
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capacidad para 30 o 60 L. Fisher Scientific™ El tanque de PE con sensor de nivel está equipado con un 2 depurador para capturar y eliminar el dióxido de carbono.
  • El sensor de nivel indica la cantidad de líquido en el tanque
  • El filtro de ventilación del tanque incluye CO 2 depurador para proteger el agua purificada de la degradación atmosférica.
  • Disponible en 30 L o 60 L
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 L
Para utilizar con (equipo) Accu500
Tipo Depósito, PE
Para utilizar con (aplicación) Purificación de aguas
Material Polietileno