Descripción
- El sensor de nivel indica la cantidad de líquido en el tanque
- El filtro de ventilación del tanque incluye CO 2 depurador para proteger el agua purificada de la degradación atmosférica.
- Disponible en 30 L o 60 L
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Para utilizar con (equipo) | Accu500 |
| Tipo | Depósito, PE |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de aguas |
| Material | Polietileno |