Learn More
asecos™ Cubeto de retención PE sin rejilla
Código de producto. 17836546 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 L
440 L
520 L
Longitud (métrico):
1330,00 mm
1720,00 mm
2520,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17836546
Marca: asecos™ 40041
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • PE azul
  • Rejilla: sin rejilla
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 116.2 gal.
Capacidad (métrico) 440 L
Material Polietileno
Tipo Painted Spill Sump
Longitud (imperial) 67.72 in.
Longitud (métrico) 1720,00 mm
Anchura (imperial) 67.72 in.
Anchura (métrico) 1720.00 mm
Altura (imperial) 13.78 in.
Altura (métrico) 350.00 mm
Fondo (imperial) 51.18 in.
Fondo (métrico) 1300.00 mm
Peso (imperial) 88.18 lb.
Peso (métrico) 40 kg