Learn More
asecos™ Cubeto de retención PE accesible con palé en PE
Código de producto. 17816366 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
34 kg
37 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17816366 34 kg cada uno
17886376 37 kg cada uno
2 options
Código de producto. 17816366
Marca: asecos™ 40051
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • PE azul
  • Rejilla: palé en PE
  • Volumen de retención: 220 litros
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 58.1 gal.
Capacidad (métrico) 220 L
Material Polietileno
Tipo Painted Spill Sump
Longitud (imperial) 52.36 in.
Longitud (métrico) 1330.00 mm
Anchura (imperial) 52.36 in.
Anchura (métrico) 1330.00 mm
Altura (imperial) 16,14 pulg
Altura (métrico) 410.00 mm
Fondo (imperial) 52.36 in.
Fondo (métrico) 1330.00 mm
Peso (imperial) 74.96 lb.
Peso (métrico) 34 kg