Learn More
asecos™ Cubeto de retención PE accesible con rejilla PE e indicador de fugas
Código de producto. p-200003694 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 L
340 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17846456
Marca: asecos™ 40052
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • PE gris
  • Rejilla: de PE
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 58.1 gal.
Capacidad (métrico) 220 L
Material Polietileno
Tipo Painted Spill Sump
Longitud (imperial) 36.14 in.
Longitud (métrico) 918.00 mm
Anchura (imperial) 36.14 in.
Anchura (métrico) 918.00 mm
Altura (imperial) 15.75 in.
Altura (métrico) 400.00 mm
Fondo (imperial) 51.73 in.
Fondo (métrico) 1314.00 mm
Peso (imperial) 93.70 lb.
Peso (métrico) 42.5 kg