Learn More
asecos™ Cubeto de retención PE accesible con rejilla PE
Código de producto. p-200003693 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 L
440 L
520 L
Altura (métrico):
320,00 mm
350,00 mm
410,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
17836426 220 L 320,00 mm cada uno
17866336 220 L 410,00 mm cada uno
17886506 440 L 350,00 mm cada uno
17806476 520 L 350,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17836426 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40050
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • PE azul
  • Rejilla: de PE
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 58.1 gal.
Capacidad (métrico) 220 L
Material Polietileno
Tipo Painted Spill Sump
Longitud (imperial) 52.36 in.
Longitud (métrico) 1330.00 mm
Anchura (imperial) 52.36 in.
Anchura (métrico) 1330.00 mm
Altura (imperial) 12.60 in.
Altura (métrico) 320,00 mm
Fondo (imperial) 52.36 in.
Fondo (métrico) 1330.00 mm
Peso (imperial) 121.25 lb.
Peso (métrico) 55 kg