Learn More
asecos™ Cubeto de retención PE accesible con rejilla PE
Código de producto. 17806476 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
220 L
440 L
520 L
Altura (métrico):
320,00 mm
350,00 mm
410,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17806476
Marca: asecos™ 39196
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • PE azul
  • Rejilla: de PE
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (imperial) 137.4 gal.
Capacidad (métrico) 520 L
Material Polietileno
Tipo Painted Spill Sump
Longitud (imperial) 99.21 in.
Longitud (métrico) 2520.00 mm
Anchura (imperial) 99.21 in.
Anchura (métrico) 2520.00 mm
Altura (imperial) 13.78 in.
Altura (métrico) 350,00 mm
Fondo (imperial) 35.43 in.
Fondo (métrico) 900.00 mm
Peso (imperial) 138.89 lb.
Peso (métrico) 63 kg