Learn More
asecos™ Jarra de almacenamiento de PE
Código de producto. p-200003702 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17806336 1 L cada uno
17886426 2 L cada uno
2 options
Código de producto. 17806336
Marca: asecos™ 40095
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento y transporte interior seguro de líquidos, por ejemplo, ácidos o lejías
  • con grifo dosificador fino de acero inoxidable (1.4301), incl. ventilación, junta de PTFE
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificación de contenido
Especificaciones
Tipo de producto Pouring Can
Capacidad (imperial) 0.3 gal.
Capacidad (métrico) 1 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Safe storage and dosing
Material Polietileno
Cantidad 1
Anchura (imperial) 3.94 in.
Anchura (métrico) 100.00 mm
Altura (imperial) 9.06 in.
Altura (métrico) 230.00 mm
Peso (imperial) 1.10 lb.
Peso (métrico) 0.5 kg