Learn More
asecos™ Cubeto para estantería PE con engarces para horquilla sin rejilla
Código de producto. p-200003648 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
315 L
400 L
480 L
600 L
1000 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17886436 315 L cada uno
17846526 400 L cada uno
17896586 480 L cada uno
17856526 600 L cada uno
17856476 1000 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17886436 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 31404
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • PE gris
  • Rejilla: sin rejilla
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 83.2 gal.
Capacidad (métrico) 315 L
Material Polietileno
Tipo Sump
Longitud (imperial) 54.72 in.
Longitud (métrico) 1390.00 mm
Anchura (imperial) 54.72 in.
Anchura (métrico) 1390.00 mm
Altura (imperial) 12.40 in.
Altura (métrico) 315.00 mm
Fondo (imperial) 51.77 in.
Fondo (métrico) 1315.00 mm
Peso (imperial) 55.12 lb.
Peso (métrico) 25 kg