Learn More
Fisherbrand™ Tapón de PE para vial Shell
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
12 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- Tapón de PE
- Transparente
- Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Polyethylene |
| Cantidad | 100 |
| Tipo | Plug |
| Tamaño del tapón | ND15 |